Learn More
Descrizione
- Vel. máx.: 3.000 x g (4.400 rpm)
- Tamaño muy compacto para encajar en cualquier mesa de laboratorio
- Funcionamiento muy silencioso para beneficiar a su entorno
- Altura de acceso baja para facilitar la carga y descarga de muestras
- Función de freno suave para aceleración y frenado lentos. Optimizado para la separación celular mediante centrifugación en gradiente
- La función «At set RPM» inicia el temporizador cuando se alcanza la velocidad de giro seleccionada para ciclos de centrifugación reproducibles
- Bloqueo con llave para evitar ajustes accidentales
- La cámara del rotor de acero inoxidable está libre de óxido y resulta fácil de limpiar
- Detección electrónica de desequilibrios para ofrecer la máxima seguridad
Specifica
Specifica
| Incluye | Sin rotor |
| RCF máx. | 3,000 × g |
| Vel. máx | 4,400 rpm |
| Refrigerado | No |
| Nivel de ruido | < 52 dB(A) con rotor A-4-38 |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 320 x 400 x 240 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz(GB) |
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Altura exterior (imperial) | 9,6 in |
| Altura exterior (métrico) | 24 cm |
| Vedi altri risultati |
La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.