Spécification
| Incluye | Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos de extracción de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores |
| RCF máx. | 3.000 x g |
| Vel. máx | 4.400 rpm |
| Refrigerado | Sí |
| Nivel de ruido | <46 dB(A) con rotor A-4-38 |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 380 x 580 x 260 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Altura exterior (imperial) | 10,6 in |
| Altura exterior (métrico) | 27 cm |
| Afficher plus |
La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.