Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12853242 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores
Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos de extracción de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores
Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores
Sin rotor
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
230 V, 50/60 Hz(GB)
Modelo:
Centrífuga 5702
Centrífuga 5702 (EU-IVD)
Centrífuga 5702 R
Centrífuga 5702 R (EU-IVD)
Centrífuga 5702 RH
Centrífuga 5702 RH (EU-IVD)
Centrífuga 5702, mandos giratorios
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Requisitos eléctricos Modelo unitSize
12853242 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 (EU-IVD) cada uno
10746805 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 (EU-IVD) cada uno
17322831 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 (EU-IVD) 1 set
17342831 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz(GB) Centrífuga 5702 (EU-IVD) 1 set
10469451 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 (EU-IVD) 1 PCS
12853252 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz(GB) Centrífuga 5702 (EU-IVD) cada uno
15865083 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 1 set
15875083 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz(GB) Centrífuga 5702, mandos giratorios 1 set
17332831 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 1 set
15845083 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 cada uno
15855083 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz(GB) Centrífuga 5702, mandos giratorios cada uno
10194444 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos de extracción de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R (EU-IVD) 1 PCS
12689355 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R (EU-IVD) 1 PCS
10772963 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R 1 PCS
15805093 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos de extracción de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R 1 set
15825093 Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R 1 set
15885083 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R cada uno
10485762 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 RH (EU-IVD) 1 PCS
15845093 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 RH cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 12853242 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5702000361
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
El intervalo de las centrífugas de baja velocidad Eppendorf 5702 de uso general se ha diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los laboratorios de investigación clínica y de cultivos celulares con una capacidad de procesamiento media. Estas centrífugas son muy compactas, por lo que se adaptan fácilmente a la mesa de laboratorio, así como extremadamente silenciosas.
  • Vel. máx.: 3.000 x g (4.400 rpm)
  • Tamaño muy compacto para encajar en cualquier mesa de laboratorio
  • Funcionamiento muy silencioso para beneficiar a su entorno
  • Altura de acceso baja para facilitar la carga y descarga de muestras
  • Función de freno suave para aceleración y frenado lentos. Optimizado para la separación celular mediante centrifugación en gradiente
  • La función «At set RPM» inicia el temporizador cuando se alcanza la velocidad de giro seleccionada para ciclos de centrifugación reproducibles
  • Bloqueo con llave para evitar ajustes accidentales
  • La cámara del rotor de acero inoxidable está libre de óxido y resulta fácil de limpiar
  • Detección electrónica de desequilibrios para ofrecer la máxima seguridad
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Incluye Rotor A-4-38 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores
    Capacidad 4 x 90 mL
    RCF máx. 3,000 × g
    Vel. máx 4400 rpm
    Refrigerado No
    Nivel de ruido <52 dB(A) con rotor A-4-38
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Altura exterior (imperial) 9,6 in
    Altura exterior (métrico) 24 cm
    Temporizador De 0 s a 99 min, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 12,6 in
    Anchura exterior (métrico) 32 cm
    Vataje 200 W
    Tipo de controlador Mando giratorio
    Modelo Centrífuga 5702 (EU-IVD)
    Ventilado/a Sí
    Dimensiones (Al x An x F) 240 x 320 x 580 mm
    Peso neto 36 kg
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V
    Fondo (métrico) 580 mm
    Tipo de producto Centrífuga
    Tipo de pantalla LCD
    Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
    Mostrar más Mostrar menos
    La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.