Learn More
Eppendorf Centrífuga 5427 R
BIOPHARMA
Código de producto. 17824744 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V / 50/60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor FA-45-30-11
Con rotor FA-45-48-11
Sin rotor
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Tamaño de la unidad
17824744 230 V / 50/60 Hz (UE) Sin rotor cada uno
17844744 230 V / 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-48-11 cada uno
17854744 230 V / 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17824744 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5429000010
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
La centrífuga 5427 R contiene un refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras y el medio ambiente.
  • Capacidad del rotor de 48 x 1,5/2,0 ml y 12 x 5,0 ml
  • QuickLock Rotor para fácil bloqueo de la tapa
  • Velocidad máx. 25,001 x g (16,220 rpm)
  • El rotor de alta capacidad de 48 posiciones aumenta de forma considerable la productividad y ahorra tiempo
  • Cierre con un solo dedo de tacto suave para un funcionamiento ergonómico
  • Rango de temperatura de -11 °C a 40 °C
  • FastTemp Función para preenfriamiento rápido (11 minutos desde ∼23 °C °a 4 °C)
  • Apagado ECO programable después de 1, 2, 4 u 8 horas sin uso para ahorrar energía y prolongar la vida útil del compresor
  • El sistema de drenaje de condensación integrado elimina la acumulación de agua.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para mayor seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Vel. máx 16,220 rpm
RCF máx. 25,001 x g
Altura exterior (imperial) 10 in
Altura exterior (métrico) 25.4 cm
Nivel de ruido < 55 dB(A) con rotor F-45-48-11
Temporizador De 5 s a 9:59 h
Anchura exterior (imperial) 12,6 in
Anchura exterior (métrico) 31.9 cm
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Incluye Sin rotor
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
Requisitos eléctricos 230 V / 50/60 Hz (UE)
Modelo Centrífuga 5427 R, mandos giratorios
Vataje 495 W
Refrigerado Sí
Tensión 230 V
Tipo de producto Microcentrífuga
Tipo de pantalla LCD grande y luminosa