Description
- Tapas Eppendorf QuickLock™ estancas a los aerosoles para una manipulación sencilla y segura.
- Funciones de software excepcionales (p. ej., rampas de aceleración y frenado, 3 botones de programación (solo centrífuga 5425), función corta sin pulsar continuamente la tecla).
- Programa de rotor ampliado (p. ej Rotor de 5,0 ml, rotor de cestillo basculante para tiras de PCR)
- Diseño OptiBowl™ para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa de rotor.
- Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
- Capacidad máx. del rotor: recipientes de 10 × 5,0 ml
- Vel. máx.: 21.300 × g (15.060 rpm)
Specifications
Specifications
| Vel. máx | 15060 rpm |
| RCF máx. | 21.300 x g |
| Pantalla | LCD grande y brillante |
| Altura exterior (imperial) | 10,24 in |
| Nivel de ruido | < 54 dB(A) |
| Temporizador | De 10 s a 9 h 59 min, con función de ciclo continuo |
| Anchura exterior (imperial) | 11,42 in |
| Anchura exterior (métrico) | 29 cm |
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Tipo | Microcentrífuga, enchufe europeo |
| Show More |
La centrífuga 5425 está diseñada para separar mezclas de sustancias líquidas con diferentes densidades, en particular, para procesar y analizar muestras del cuerpo humano en aplicaciones de diagnóstico in vitro. De este modo, garantiza que el dispositivo de diagnóstico in vitro se pueda utilizar de acuerdo con su finalidad prevista. Esta centrífuga y sus elementos es un dispositivo de diagnóstico in vitro que se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.