Description
- Tapas Eppendorf QuickLock™ estancas a los aerosoles para una manipulación sencilla y segura.
- Funciones de software excepcionales (p. ej., rampas de aceleración y frenado, 3 botones de programación (solo centrífuga 5425), función corta sin pulsar continuamente la tecla).
- Programa de rotor ampliado (p. ej Rotor de 5,0 ml, rotor de cestillo basculante para tiras de PCR)
- Diseño OptiBowl™ para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa de rotor.
- Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
- Capacidad máx. del rotor: recipientes de 10 × 5,0 ml
- Vel. máx.: 21.300 × g (15.060 rpm)
Spécification
Spécification
| Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
| Vel. máx | 15000 rpm |
| RCF máx. | 21.300 x g |
| Altura exterior (imperial) | 9,5 in |
| Altura exterior (métrico) | 24 cm |
| Nivel de ruido | Promedio de 45 dB(A) en los primeros 12 minutos y posteriormente < 51 dB(A) con rotor FA-24 x 2 |
| Temporizador | De 10 s a 9:59 h, con función de funcionamiento continuo |
| Anchura exterior (imperial) | 9,5 in |
| Anchura exterior (métrico) | 24 cm |
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Afficher plus |
La centrífuga 5425 está diseñada para separar mezclas de sustancias líquidas con diferentes densidades, en particular, para procesar y analizar muestras del cuerpo humano en aplicaciones de diagnóstico in vitro. De este modo, garantiza que el dispositivo de diagnóstico in vitro se pueda utilizar de acuerdo con su finalidad prevista. Esta centrífuga y sus elementos es un dispositivo de diagnóstico in vitro que se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.