Learn More
Eppendorf Centrífuga 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 30215967 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Modelo:
Centrífuga 5425
Centrífuga 5425, IVD
Tipo de controlador:
Mandos giratorios
Teclado
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Modelo Tipo de controlador unitSize
30215967 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5425, IVD Teclado cada uno
30215964 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5425 Teclado cada uno
30215965 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5425, IVD Mandos giratorios cada uno
30215966 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5425 Mandos giratorios cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30215967 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5405000020
Las centrífugas 5425 y 5425 R, cuentan con un funcionamiento ergonómico y seis rotores con una velocidad máxima de hasta 21.300 xg, cubriendo todas las aplicaciones de biología molecular en tubos desde 0,2 – 5 ml. Para muestras sensibles a la temperatura, la centrífuga 5425 R refrigerada proporciona un control preciso de la temperatura.
  • Hermético a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ tapas para un manejo sencillo y seguro
  • Funciones de software excepcionales (p. ej., rampas de aceleración y frenado, 3 botones de programación (solo centrífuga 5425), función corta sin pulsar continuamente la tecla).
  • Programa de rotor extendido (p. ej. Rotor de 5,0 ml, rotor basculante para tiras de PCR)
  • OptiBowl™ Diseño para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa de rotor
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Capacidad máxima del rotor: 10 recipientes de 5,0 ml
  • Velocidad máxima: 21.300 xg (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1.5/2 mL
Vel. máx 15,060 rpm
RCF máx. 21,300 x g
Pantalla LCD
Altura exterior (imperial) 9,5 in
Altura exterior (métrico) 24 cm
Nivel de ruido Promedio de 45 dB(A) en los primeros 12 minutos y < 51 dB(A) a partir de entonces con Rotor FA-24x2
Temporizador 10 segundos a 9:59 horas, con función de funcionamiento continuo
Anchura exterior (imperial) 9,5 in
Anchura exterior (métrico) 24 cm
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD
Tipo Microcentrífuga
Incluye Rotor FA-24x2 con QuickLock™
Características de seguridad Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
Tipo de controlador Teclado
Modelo Centrífuga 5425, IVD
Vataje 280 W
Refrigerado No
Estándares ES ISO 13485, ES ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366-1, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, ES ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 61326-2-6, EN IEC 63000, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 N.° 61010-1, CAN/CSA-C22.2 N.° 61010-2-020, 47 CFR FCC Parte 15
Tensión 230 V
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.