Learn More
Eppendorf Centrífuga 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 30215964 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Modelo:
Centrífuga 5425
Centrífuga 5425, IVD
Tipo de controlador:
Mandos giratorios
Teclado
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Modelo Tipo de controlador unitSize
30215964 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5425 Teclado cada uno
30215967 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5425, IVD Teclado cada uno
30215965 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5425, IVD Mandos giratorios cada uno
30215966 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5425 Mandos giratorios cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30215964 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5405000117
Las centrífugas 5425 y 5425 R, cuentan con un funcionamiento ergonómico y seis rotores con una velocidad máxima de hasta 21.300 xg, cubriendo todas las aplicaciones de biología molecular en tubos desde 0,2 – 5 ml. Para muestras sensibles a la temperatura, la centrífuga 5425 R refrigerada proporciona un control preciso de la temperatura.
  • Hermético a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ tapas para un manejo sencillo y seguro
  • Funciones de software excepcionales (p. ej., rampas de aceleración y frenado, 3 botones de programación (solo centrífuga 5425), función corta sin pulsar continuamente la tecla).
  • Programa de rotor extendido (p. ej. Rotor de 5,0 ml, rotor basculante para tiras de PCR)
  • OptiBowl™ Diseño para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa de rotor
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Capacidad máxima del rotor: 10 recipientes de 5,0 ml
  • Velocidad máxima: 21.300 xg (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1.5/2 mL
Vel. máx 15,060 rpm
RCF máx. 21,300 x g
Pantalla LCD
Altura exterior (imperial) 9,5 in
Altura exterior (métrico) 24 cm
Nivel de ruido Promedio de 45 dB(A) en los primeros 12 minutos y < 51 dB(A) a partir de entonces con Rotor FA-24x2
Temporizador 10 segundos a 9:59 horas, con función de funcionamiento continuo
Anchura exterior (imperial) 9,5 in
Anchura exterior (métrico) 24 cm
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
Tipo Microcentrífuga
Incluye Rotor FA-24x2 con QuickLock™
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilib
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
Tipo de controlador Teclado
Modelo Centrífuga 5425
Vataje 280 W
Refrigerado No
Estándares ES ISO 12100, ES IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11, 47 CFR FCC Parte 15, UL 61010-1, UL 61010-2-20, CAN/CSA-C22.2 N.° 61010-1, CAN/CSA-C22.2 N.° 61010-2-020
Tensión 230 V