Especificaciones
| Vel. máx | 15.060 rpm |
| RCF máx. | 21.300 x g |
| Altura exterior (imperial) | 8,7 in |
| Altura exterior (métrico) | 22 cm |
| Nivel de ruido | < 56 dB(A) |
| Temporizador | De 10 s a 9:59 h, con función de ciclo continuo |
| Anchura exterior (imperial) | 9,4 in |
| Anchura exterior (métrico) | 24 cm |
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Incluye | Sin rotor |
| Mostrar más |