Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5420
BIOPHARMA
Product Code. 16372288 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V / 50/60 Hz (UE)
230 V, 50/60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor FA-24x2 estanco a aerosoles
Rotor hermético a los aerosoles FA-24x2
Sin rotor
Modelo:
Centrífuga 5420
Centrífuga 5420 (EU-IVD)
Unit Size:
1 set
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Requisitos eléctricos Incluye Modelo Unit Size
16372288 230 V, 50/60 Hz (UE) Rotor hermético a los aerosoles FA-24x2 Centrífuga 5420 cada uno
16458520 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-24x2 estanco a aerosoles Centrífuga 5420 (EU-IVD) 1 set
16488520 230 V / 50/60 Hz (UE) Sin rotor Centrífuga 5420 (EU-IVD) cada uno
16408530 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Centrífuga 5420 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16372288 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5420000113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2520.00€
    2344.00€ / paquete de 1
    Ahorro 176.00€
    6% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La centrífuga Eppendorf 5420 ofrece una capacidad de 24 puestos en un tamaño reducido y admite aplicaciones de purificación de ácidos nucleicos y extracción de gel.
  • Rotor estándar para hasta 24 tubos de 1,5 y 2,0 ml
  • Opción de rotor para hasta 32 tubos de PCR de 0,2 ml o 4 tiras de PCR de 8 posiciones
  • Adaptadores para tubos de 0,2, 0,4 y 0,5 ml, así como para BD Microtainer™ de 0,6 ml
  • Cierre suave de la tapa con un solo dedo para un bloqueo ergonómico
  • Apertura automática de la tapa al final de la secuencia para evitar el calentamiento de la muestra y permitir un fácil acceso a las muestras.
  • Rotores y tapas de rotor de aluminio anodizado de alta calidad
  • Tecla de una pulsación de centrifugado corto para centrifugar rápidamente, sin necesidad de mantener la tecla pulsada todo el tiempo
  • Panel de control de teclado fácil de limpiar
  • Tamaño especialmente reducido para ahorrar un valioso espacio en la mesa de laboratorio: 24 × 35 × 22 cm (An. × Pr.×Al.)
  • Vel. máx.: 21.300 × g (15.060 rpm)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Vel. máx 15.060 rpm
    RCF máx. 21.300 x g
    Altura exterior (imperial) 8,7 in
    Altura exterior (métrico) 22 cm
    Nivel de ruido <56 dB(A) con rotor FA-24 x 2
    Temporizador De 10 s a 9:59 h, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 9,4 in
    Anchura exterior (métrico) 24 cm
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Incluye Rotor hermético a los aerosoles FA-24x2
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
    Ventilado/a Sí
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tipo de controlador Teclado
    Fondo (imperial) 13,8 in
    Fondo (métrico) 35 cm
    Modelo Centrífuga 5420
    Vataje 290 W
    Refrigerado No
    Estándares EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V
    Tipo de producto Microcentrífuga
    Tipo de pantalla LCD grande y luminosa