Learn More
Motic™ Telescopio de centrado de fase
Descripción
- Para su uso con microscopios invertidos de la serie AE30/AE31-EA
- Centra el anillo de fase
- Ajusta el plano de la imagen a un punto observable
- Para aplicaciones de contraste de fases
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Telescopio de centrado de fase |
| Para utilizar con (aplicación) | Contraste de fases |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios invertidos AE30, AE31-EA |
| Cantidad | 1 unidad |