missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CDCA3 Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18498800 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498800 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498800 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP183332PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 83461
Peso molecular 29 kDa
Cantidad 0.1 mL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen C8, cell division cycle associated 3, FBXO52, Gene-rich cluster protein C8, GRCC8cell division cycle-associated protein 3, MGC2577, TOME1, TOME-1gene rich cluster, C8, trigger of mitotic entry 1, Trigger of mitotic entry protein 1
Símbolo de gen CDCA3
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-83332. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL.
Categoría de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión CDCA3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.