Learn More
Motic™ Objetivo plano acromático CCIS™ EC
Código de producto. 15378914
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
60X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento unitSize
15378914 60X. cada uno
1 options
Código de producto. 15378914
Marca: Motic™ 1101001703621
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con todos los microscopios Motic™ de la serie BA. El objetivo plano acromático Motic™ CCIS™ EC incrementa el aumento en 60X/0,8/S0 (WD = 0,35 mm)
  • Objetivo plano acromático EC
  • Incorpora el sistema óptico con corrección de color al infinito: CCIS™
  • Especificaciones: 60X/0,80/S (WD=0,35 mm)
  • Para su uso con microscopios de la serie BA
Información de órdenes
Aumento
Especificaciones
Tipo Objetivo Plan Acromático de fase, CCIS
Campo de visión Plano EC
Distancia de enfoque WD 0,35
Para utilizar con (equipo) Microscopio de la serie BA
Potencia de aumento 60X.
Abertura numérica 0,80
Cantidad 1 unidad