Learn More
Carl Zeiss™ Cuerpo de microscopio Stemi 2000
Descripción
- Sistema Greenough Apochromatic con ángulo estereoscópico de 11°
- Zoom operable manualmente 7,7:1 (0,65x ... 5,0x) en ambos lados
- Paradas de clic conmutables a 0,65x, 0,8x, 1x, 1,25x, 1,6x, 2x, 2,5x, 3,2x, 4x, 4,5x
- Distancia de trabajo libre (sin tapa de protección antipolvo): 92 mm
- 35° ángulo de visión con distancia interocular ajustable de 55 a 75 mm
- 30Montaje ocular con número de campo máximo de 23 mm
- Diámetro de montura de 76 mm
- Incluye tapa de protección antipolvo M50 con M49 x 0,75 para filtro de fotografía
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cuerpo de microscopio Stemi™ 2000 |
| Incluye | Tapa de protección antipolvo M50 con M49 x 0,75 para filtro fotográfico |