Learn More
Carl Zeiss™ Bombillas de repuesto para microscopios y fuentes de alimentación de fibra óptica
Código de producto. 11845440
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bombilla halógena
Bombilla halógena reflectora
Mercurio HBO
Vataje:
20 w
103 w
150 w
Para utilizar con (equipo):
Axio Examiner, Imager, Observer, Scope; Axioplan; Axioskop™; Axiotech; Axiovert™; PALM; Stemi; y SteREO
Axiostar Plus Student, Axiostar Plus ICS
Fuente de alimentación de fibra óptica KL1500
Fuente de alimentación de fibra óptica KL200
Microscopio invertido ID03
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Vataje Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11845440 Mercurio HBO 103 w Axio Examiner, Imager, Observer, Scope; Axioplan; Axioskop™; Axiotech; Axiovert™; PALM; Stemi; y SteREO 1 PCS
10569511 Bombilla halógena reflectora 20 w Fuente de alimentación de fibra óptica KL200 cada uno
10625113 Bombilla halógena 20 w Axiostar Plus Student, Axiostar Plus ICS cada uno
10718114 Bombilla halógena 20 w Microscopio invertido ID03 1 PCS
10469872 Bombilla halógena 150 w Fuente de alimentación de fibra óptica KL1500 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Los productos de esta agrupación pueden tener voltajes diferentes al estándar 110/115 V de EE. UU. Revise y confirme su selección antes de completar el pedido. Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Código de producto. 11845440 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 3803019350000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    769.09€
    491.75€ / paquete de 1
    Ahorro 277.34€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Los productos de esta agrupación pueden tener voltajes diferentes al estándar 110/115 V de EE. UU. Revise y confirme su selección antes de completar el pedido. Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Para microscopios Carl Zeiss y fuentes de alimentación de fibra óptica
  • Accesorio para su uso con estereomicroscopios Carl Zeiss
  • Bombilla halógena
Especificaciones
Tipo Mercurio HBO
Para utilizar con (equipo) Axio Examiner, Imager, Observer, Scope; Axioplan; Axioskop™; Axiotech; Axiovert™; PALM; Stemi; y SteREO
Vataje 103 w