Learn More
Motic™ Objetivo plano de fase acromática CCIS™
Código de producto. 11762348
Change view
Click to view available options
Tipo:
PL Ph0 4X
PL Ph1 10X
Distancia de enfoque:
0,1 mm, WD=12,6 mm
0,25 mm, WD=4,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Distancia de enfoque unitSize
11762348 PL Ph1 10X 0,25 mm, WD=4,1 mm cada uno
11752348 PL Ph0 4X 0,1 mm, WD=12,6 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11762348
Marca: Motic™ 1101001703091
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un campo de visión plano al tiempo que corrige la aberración cromática. El objetivo de fase plano acromático Motic™ CCIS™ es útil para muestras que no absorben la luz.
  • Para su uso con el microscopio invertido AE31
  • Objetivo de fase plano acromático
  • Campo plano
  • Elimina la aberración cromática
  • Aumentos y aperturas numéricas disponibles:
    • 10X/0,25 (WD=4,1 mm) Ph1 para AE
    • 4X/0,10 (WD=12,6mm) Ph0 para AE
Especificaciones
Tipo PL Ph1 10X
Distancia de enfoque 0,25 mm, WD=4,1 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopio invertido AE31
Cantidad 1 unidad