Learn More
Motic™ Objetivo plano de fase acromática CCIS™
Descripción
- Para su uso con el microscopio invertido AE31
- Objetivo de fase plano acromático
- Campo plano
- Elimina la aberración cromática
- Aumentos y aperturas numéricas disponibles:
- 10X/0,25 (WD=4,1 mm) Ph1 para AE
- 4X/0,10 (WD=12,6mm) Ph0 para AE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | PL Ph0 4X |
| Distancia de enfoque | 0,1 mm, WD=12,6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio invertido AE31 |
| Cantidad | 1 unidad |