Learn More
Motic™ Objetivo EA acromático de inmersión en aceite
Código de producto. 11818153
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
100X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento unitSize
11818153 100X. cada uno
1 options
Código de producto. 11818153
Marca: Motic™ 12180168
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimina el efecto de las imágenes fantasma y que corrige la aberración cromática y esférica. El objetivo EA acromático de inmersión en aceite Motic™ magnifica hasta 100X con una distancia focal de 1,25 mm.
  • Objetivo acromático para series económicas/educativas
  • Ampliación: 100X
  • WD: 0,85mm
  • Inmersión de aceite
  • accionada por resorte
Especificaciones
Tipo Objetivo de inmersión en aceite
Distancia de enfoque 1,25 mm
Para utilizar con (equipo) Modelos de microscopio Motic™ 1802LED, 1820LED, 2801LED, 2802LED, 2820 LED, 2823LED
Potencia de aumento 100X.
Cantidad 1 unidad