Learn More
Carl Zeiss™ Tapa antipolvo para microscopio
Código de producto. 10591144
Change view
Click to view available options
Tipo:
Tapa antipolvo K
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10591144 Tapa antipolvo K cada uno
1 options
Código de producto. 10591144 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 4593000000000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
L x An x Al: 30 x 19 x 40cm
Especificaciones
Tipo Tapa antipolvo K
Para utilizar con (equipo) Modelos: estándares, Axiolab , estereomicroscopios sin cámaras
Altura (métrico) 40 cm
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 19 cm