Learn More
Motic™ Retícula ocular de micrómetro
Código de producto. 11732298
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Micrómetro de ocular de retícula
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11732298 Micrómetro de ocular de retícula 1 PCS
1 options
Código de producto. 11732298 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001401841
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza con el ocular 10X para el microscopio de la serie BA. La retícula ocular de micrómetro Motic™ incluye 100 divisiones en 10 mm
  • 100 divisiones en 10 mm
  • 25 mm de diám.
  • Para usar con el ocular 10X de microscopio de la serie BA
Especificaciones
Tipo Micrómetro de ocular de retícula
Descripción 100 divisiones de 10 mm
Diámetro (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopio de la serie BA
Cantidad 1 unidad