Learn More
Carl Zeiss™ Aceite de inmersión Immersol™
Código de producto. 10389092
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certificaciones/conformidad:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Cantidad:
20 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco
Lubricador
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ML
250 ml
500 ml
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Certificaciones/conformidad Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
10389092 Immersol 518 N ISO 8036-1 500 mL Frasco 500 ml
13405948 Immersol 518 N ISO 8036-1 250 mL Frasco 250 ml
10247272 Immersol 518 N ISO 8036-1 100 mL Frasco cada uno
10539438 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 20 mL Lubricador 20 ML
10690586 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 100 mL Frasco 100 ml
10418653 Immersol 518 N ISO 8036-1 20 mL Lubricador cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10389092 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 0000001111809
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumenta la capacidad de resolución del microscopio. Zeiss Immersol™ Es un aceite transparente con un índice de refracción de 1,518. Está libre de fluorescencia y halógenos, y está certificado según ISO 8036-1/2.
Aumenta la capacidad de resolución del microscopio. Zeiss Immersol™ es un aceite transparente con un índice de refracción de 1,518. No contiene fluorescencia ni halógenos y cuenta con certificado ISO 8036-1/2.
  • Aceite de inmersión sin burbujas
  • Adecuado para objetivos de inmersión en aceite de Carl Zeiss
Especificaciones
Tipo Immersol 518 N
Certificaciones/conformidad ISO 8036-1
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 mL
Índice de refracción 1,518
compliance-icons
Nombre del producto
  • Immersol 518 N
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene