Learn More
Carl Zeiss™ Tapa antipolvo para microscopio Axiovert™
Código de producto. 10661760
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Axiovert Microscopio 40/25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10661760 Axiovert Microscopio 40/25 cada uno
1 options
Código de producto. 10661760 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 4593150000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.05€
    27.05€ / paquete de 1
    Ahorro 16.00€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
L x An x Al: 52 x 24 x 47cm
Especificaciones
Tipo Cubierta antipolvo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,47 × 9,44 × 18,5 pulg (52 × 24 × 47 cm)
Para utilizar con (equipo) Axiovert Microscopio 40/25
Altura (imperial) 18,5 in
Altura (métrico) 47 cm
Longitud (imperial) 20,47 in
Longitud (métrico) 52 cm
Anchura (imperial) 9,44 in
Anchura (métrico) 24 cm