Learn More
Motic™ Ocular fotográfico 2.5X para microscopios trinoculares de la serie BA/AE
Descripción
- Para su uso con microscopios trinoculares de la serie BA/AE
- Ampliación: 2.5X
- Requiere adaptador fotográfico
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Ocular de cámara |
| Para utilizar con (equipo) | Motic AE2000, AE20/21 o los microscopios de la serie BA |
| Potencia de aumento | 2.5X. |
| Cantidad | 1 unidad |