Learn More
Carl Zeiss™ Adaptadores de cámara
Código de producto. 15150705
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
60N-C 19 mm (0,75 pulg.)
60N-C 19 mm (1,0 pulg.)
P95-C 19 mm (0,50 pulg.)
P95-C 19 mm (0,75 pulg.)
SLR
T2-T2 DSLR
Potencia de aumento:
0.5x
0.63x
0.65x
1.0X
1.6X
2.5X
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Potencia de aumento Tamaño de la unidad
15150705 60N-C 19 mm (1,0 pulg.) 1.0X 1 unidad
11875873 SLR 2.5X cada uno
11856432 T2-T2 DSLR 1.6X cada uno
11895440 60N-C 19 mm (0,75 pulg.) 0.5x cada uno
10337143 P95-C 19 mm (0,75 pulg.) 0.65x cada uno
10397183 P95-C 19 mm (0,50 pulg.) 0.5x cada uno
10875741 60N-C 19 mm (0,75 pulg.) 0.63x cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15150705 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 4261140000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.95€
    121.00€ / paquete de 1
    Ahorro 66.95€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Adaptador de cámara de montaje en C para Primovert
  • Requiere Primovert
  • Con un adaptador de cámara de montaje en C de fototubo
  • Para Primovert
Especificaciones
Tipo Adaptador de cámara
Descripción 60N-C 19 mm (1,0 pulg.)
Potencia de aumento 1.0X
Cantidad 1 unidad
Tamaño 1,0 in