Learn More
Motic™ Adaptador de cámara, montaje en C 0,5X, 25,4 mm (1 pulg.)
Código de producto. 15405112
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.5X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento Tamaño de la unidad
15405112 0.5X. cada uno
1 options
Código de producto. 15405112 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101005600031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    72.00€ / paquete de 1
    Ahorro 3.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Elija el adaptador más adecuado para su cámara y microscopio y libere el potencial de la fotomicrografía. El adaptador de cámara Motic™, montaje en C, 0,5X, de 25,4 mm (1 pulg.) utiliza el accesorio estándar del sector para dispositivos de adquisición de imágenes digitales específico para microscopios.
  • Conecte una cámara con sensor de 25,4 mm (1 pulg.) con montaje en C con este adaptador.
  • Adecuado para microscopios educativos de la serie 28.
Especificaciones
Tipo Adaptador de montaje en C
Tipos de conector Montaje en C
Para utilizar con (equipo) Microscopios educativos serie 28, 2,54 cm (1 pulg.)Cámara de montaje en C del sensor
Potencia de aumento 0.5X.