Learn More
Medline Scientific™ Conectores de montaje en C
Código de producto. 11900299
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopios de las series Inverso TC y Trition II
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11900299 Microscopios de las series Inverso TC y Trition II cada uno
1 options
Código de producto. 11900299 Proveedor Medline Scientific™ N.º de proveedor 3157.2050M
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Para conectar la cámara al microscopio, garantizando que se mantiene la parfocalidad colocando el chip de la cámara en el mismo plano focal que los oculares, de modo que no sea necesario volver a enfocar al cambiar entre la visualización manual o en panta
  • Cada conector en C es específico de la serie de microscopios correspondiente
  • Disponible para las series Varizoom, Magnum y Reflex y las series Triton II e Inverso TC
Especificaciones
Tipo Adaptador de montaje en C
Para utilizar con (equipo) Microscopios de las series Inverso TC y Trition II
Cantidad 1 unidad