Learn More
Micronova™ BucketLiners™ irradiados
Código de producto. 32236963 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
45 x 45 cm (18 x 18 in)
79 x 48 cm (31 x 19 in)
89 x 53 cm (35 x 21 in)
89 x 53 cm; sin refuerzo
Tipo de empaquetado:
En bolsa doble individual
Envase a granel, 6 unidades/bolsa doble
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 in) Envase a granel, 6 unidades/bolsa doble paquete de 24
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 in) En bolsa doble individual paquete de 50
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 in) En bolsa doble individual paquete de 24
32236921 89 x 53 cm; sin refuerzo En bolsa doble individual paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 32236963 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BKL993521IRB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    201.46€ / paquete de 24
    Ahorro 43.54€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Crea una barrera impermeable a las soluciones y materias primas fuertes cuando se utiliza para revestir cestillos de sala limpia y contenedores de almacenamiento.
  • El exclusivo laminado de LDPE/nailon es un material de barrera excelente para el revestimiento de cajas de almacenamiento para el transporte de materias primas o para revestir cestillos que contengan desinfectantes u otras soluciones de limpieza
  • Envasado plano
  • Resiste la esterilización en autoclave con contenido líquido
  • Especificaciones
    Tipo de producto Bolsa estéril para salas limpias
    Capacidad (métrico) 30 L
    Material LDPE, Nylon
    Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
    Capacidad (imperial) 8 gal
    Color Transparente
    Dimensiones 89 x 53 cm (35 x 21 in)
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Transporte de productos o contención de líquidos
    Para utilizar con (equipo) Úsalo con cubo B-7 o una caja de tamaño similar
    Longitud (imperial) 35 in
    Longitud (métrico) 89 cm
    Tipo de empaquetado Envase a granel, 6 unidades/bolsa doble
    Esterilidad Estéril
    Método de esterilización Radiación gamma
    Grosor (métrico) 0.080 mm
    Anchura (imperial) 21 in
    Anchura (métrico) 53 cm