Learn More
Micronova™ BucketLiners™ irradiados
Código de producto. 13152360 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
45 x 45 cm (18 x 18 in)
79 x 48 cm (31 x 19 in)
89 x 53 cm (35 x 21 in)
89 x 53 cm; sin refuerzo
Tipo de empaquetado:
En bolsa doble individual
Envase a granel, 6 unidades/bolsa doble
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 in) En bolsa doble individual paquete de 50
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 in) En bolsa doble individual paquete de 24
32236921 89 x 53 cm; sin refuerzo En bolsa doble individual paquete de 24
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 in) Envase a granel, 6 unidades/bolsa doble paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13152360 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BKL11818IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    284.50€ / paquete de 50
    Ahorro 52.50€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Crea una barrera impermeable a las soluciones y materias primas fuertes cuando se utiliza para revestir cestillos de sala limpia y contenedores de almacenamiento.
  • El exclusivo laminado de LDPE/nailon es un material de barrera excelente para el revestimiento de cajas de almacenamiento para el transporte de materias primas o para revestir cestillos que contengan desinfectantes u otras soluciones de limpieza
  • Envasado plano
  • Resiste la esterilización en autoclave con contenido líquido
  • Especificaciones
    Tipo de producto Revestimiento del cestillo
    Capacidad (métrico) 4 L
    Material LDPE
    Esterilizables en autoclave No
    Capacidad (imperial) 1 gal.
    Color Transparente
    Descripción Laminado: 75 % LDPE 25 % nailon
    Dimensiones 45 x 45 cm (18 x 18 in)
    Para utilizar con (aplicación) Transporte de productos o contención de líquidos
    Para utilizar con (equipo) Para cubo de la serie B-1 (0,9 litros [44 cuartos de galón])
    Longitud (imperial) 18 in
    Longitud (métrico) 45 cm
    Tipo de empaquetado En bolsa doble individual
    Esterilidad Estéril
    Método de esterilización Radiación gamma
    Anchura (imperial) 18 in
    Anchura (métrico) 45 cm