Learn More
Micronova™ BucketLiners™ irradiados
BIOPHARMA
Código de producto. 11952455 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
45 x 45 cm (18 x 18 in)
79 x 48 cm (31 x 19 in)
89 x 53 cm (35 x 21 in)
89 x 53 cm; sin refuerzo
Tipo de empaquetado:
En bolsa doble individual
Envase a granel, 6 unidades/bolsa doble
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 in) En bolsa doble individual paquete de 24
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 in) En bolsa doble individual paquete de 50
32236921 89 x 53 cm; sin refuerzo En bolsa doble individual paquete de 24
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 in) Envase a granel, 6 unidades/bolsa doble paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11952455 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BKL73119IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    165.82€ / paquete de 24
    Ahorro 7.18€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Crea una barrera impermeable a las soluciones y materias primas fuertes cuando se utiliza para revestir cestillos de sala limpia y contenedores de almacenamiento.
  • El exclusivo laminado de LDPE/nailon es un material de barrera excelente para el revestimiento de cajas de almacenamiento para el transporte de materias primas o para revestir cestillos que contengan desinfectantes u otras soluciones de limpieza
  • Envasado plano
  • Resiste la esterilización en autoclave con contenido líquido
  • Especificaciones
    Tipo de producto Bolsa estéril para salas limpias
    Capacidad (métrico) 22,7 L
    Material LDPE
    Esterilizables en autoclave No
    Capacidad (imperial) 6 gal
    Color Transparente
    Descripción Laminado: 75 % LDPE 25 % nailon
    Dimensiones 79 x 48 cm (31 x 19 in)
    Desechables Sí
    Para utilizar con (aplicación) Transporte de productos o contención de líquidos
    Para utilizar con (equipo) Cubo B-7 o recipiente similar
    Longitud (imperial) 31 in
    Longitud (métrico) 79 cm
    Tipo de empaquetado En bolsa doble individual
    Esterilidad Estéril
    Método de esterilización Radiación gamma
    Anchura (imperial) 19 in
    Anchura (métrico) 48 cm