Descripción
- Combinación excelente de la resistencia y pulcritud del poliéster sintético con las características absorbentes de la celulosa
- El color azul permite la diferenciación para proteger contra la migración a áreas críticas.
- Suave, absorbente y duradero.
- Bajos niveles de extraíbles y recuentos de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiador de superficies |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 30 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | ISO Clase 5-8 |