Learn More
Sampling Systems™ Raspadores Blue SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17584686 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad unitSize
17584686 No estéril paquete de 100
17594686 Estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17584686 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8785B75
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El riesgo de contaminación cruzada se elimina con los raspadores Blue SteriWare™. Estos embudos, fabricados en sala limpia y disponibles en versión estéril, son ideales para raspar y limpiar en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. El color azul permite ver el raspador si se deja en el producto.
  • Esta gama de raspadores desechables azules están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Están fabricados con polímeros de alta calidad.
  • Estos rascadores son ideales para la fabricación de cremas, ungüentos y pastas.
  • El color azul brillante significa que se pueden ver fácilmente si se dejan en el producto por error.
  • Los raspadores SteriWare™ están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Montados y embalados en una sala limpia.
  • Embolsados individualmente.
  • Fabricados con materiales conformes con la normativa de la FDA y la UE.
  • Sin BSE/EET.
  • Trazabilidad completa de lotes.
  • Disponible esterilizados mediante radiación gamma (SAL 10-6).
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Dimensiones (L x An) 75 x 75 mm
Material Polipropileno
Envase Embolsados individualmente