Learn More
Ansell BioClean Oryx Toallita de policelulosa no estéril BOWB 12
Código de producto. 15248218
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2100
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15248218 12 x 12 in paquete de 2100
1 options
Código de producto. 15248218 Proveedor Ansell N.º de proveedor BOWB12
Toallitas para salas blancas altamente absorbentes con diseño de policelulosa hidroenredada. Sin abrillantadores ópticos ni agentes blanqueadores. ISO Sala limpia de clase 5 repleta de partículas y extraíbles
  • Absorbencia mejorada: El BioClean™ Oryx Wipe BOWB está hecho de material de policelulosa hidroenredado, lo que garantiza toallitas para salas blancas de alta calidad que ofrecen alta absorbencia.
  • Riesgos de alergia reducidos: Está libre de agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos, lo que reduce los riesgos de alergia para el usuario.
  • Limpieza garantizada: Además, el bajo nivel de pelusa BioClean™ Oryx Wipe BOWB se envasa en un ISO Sala limpia de clase 5, que garantiza niveles bajos de partículas y extraíbles
  • Mayor robustez: Estas toallitas no tejidas cuentan con una excelente durabilidad y resistencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 300 mm
Material Poliéster Celulosa
Absorbencia Capacidad de sorción extrínseca (ml/m ) = 305,90; Capacidad de sorción intrínseca (ml/g) = 4,60
Peso base 68 g/m² (±3 g/m²)
Color Blanco
Estructura Policelulosa no tejida hidroenredada (55% celulosa y 45% poliéster)
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Tamaño 300 mm x 300 mm (12 in x 12 in)
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 2859, ISO 9001:2015; Clase 100/ISO Clase 5 y UE GMP Salas blancas estériles de grado A/B y otras