Learn More
Ansell™ Paños estériles de policelulosa BioClean™ Oryx
Beskrivelse
- No contiene abrillantadores ópticos ni agentes blanqueadores
- Baja generación de pelusas
- Excelentes propiedades de absorción
- Excelente robustez y durabilidad.
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Celulosa de poliéster no tejida hidroentrelazada |
| Absorbencia | Excelente absorción |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado en una instalación que cuenta con la norma ISO 9001:2015; Procesado en un entorno de sala blanca de clase 5 con certificación NEBB; Muestreo e inspección de acuerdo con la norma ISO 2859-3:1994 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 300 x 300 mm (12 x 12 in) |
| Esterilidad | Estéril |
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?