Learn More
Ansell BioClean Oryx Toallitas estériles de policelulosa no tejida Bows 9B
Código de producto. 15278218
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2400
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15278218 9 x 9 in paquete de 2400
1 options
Código de producto. 15278218 Proveedor Ansell N.º de proveedor BOWS9B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño de policelulosa hidroenredada. Sin abrillantadores ópticos ni agentes blanqueadores. ISO Sala limpia de clase 5 repleta de polvo para minimizar los niveles de partículas y extraíbles.
  • Absorbencia mejorada: BioClean™ Oryx Las toallitas para salas blancas BOWS están compuestas de policelulosa hidroenredada, lo que proporciona propiedades de absorción excepcionales.
  • Riesgos de alergia minimizados: No contienen agentes blanqueadores ni abrillantadores ópticos, lo que reduce el riesgo de reacciones alérgicas.
  • Limpieza garantizada: Estas toallitas que no dejan pelusa se esterilizan mediante irradiación gamma y se envasan en un ISO Instalación de sala limpia de clase 5, que garantiza niveles bajos de partículas y extraíbles, mientras que el muestreo y la inspección se llevan a cabo de acuerdo con las normas IS0 2859-3
  • Mayor robustez: BioClean™ Oryx Las toallitas no tejidas BOWS también se benefician de una excelente durabilidad y resistencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 230 mm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 230 mm
Material Poliéster Celulosa
Absorbencia Capacidad de sorción extrínseca (ml/m ) = 305,90; Capacidad de sorción intrínseca (ml/g) = 4,60
Peso base 68 g/m² (±3 g/m²)
Color Blanco
Estructura Policelulosa no tejida hidroenredada (55% celulosa y 45% poliéster)
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in
Tamaño 230 mm x 230 mm (9 in x 9 in)
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 2859, ISO 9001:2015; Clase 100/ISO Clase 5 y UE GMP Salas blancas estériles de grado A/B y otras