Learn More
Ansell BioClean Toallitas estériles Isorba BISW
Código de producto. 15298168
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 200
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15298168 200 x 200 paquete de 100
1 options
Código de producto. 15298168 Proveedor Ansell N.º de proveedor BISW8
BioClean™ Las toallitas estériles Isorba están fabricadas con espuma de poliuretano no abrasiva con excelentes propiedades de absorción y baja generación de partículas. Aptos para todo tipo de superficies, vienen en triple bolsa para uso en salas blancas.
  • Espuma de poliuretano no abrasiva
  • Baja generación de partículas
  • Apto para todas las superficies.
  • Excelentes propiedades de absorción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 200 mm
Material Espuma de poliuretano
Compatibilidad Entornos no críticos
Peso base 73 g/m² (±3 g/m²)
Estructura Espuma de poliuretano de 3 mm de espesor y 25 kg/m3 de densidad - 200 mm x 200 mm (8 in x 8 in)
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 200 x 200
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 3 mm
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015; ISO 2859-3:1994