Learn More
Fisherbrand™ Papel absorbente para secado de portaobjetos
Código de producto. 17899853 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.800 hojas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10800
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17899853 10.800 hojas paquete de 10800
1 options
Código de producto. 17899853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    706.65€
    339.36€ / paquete de 10800
    Ahorro 367.29€
    51% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Papel de fibra blanca muy absorbente recomendado para secar portaobjetos de microscopio y otros artículos pequeños de vidrio de laboratorio.
Papel blanco absorbente
Papel de fibra blanca muy absorbente recomendado para secar portaobjetos de microscopio y otros artículos pequeños de vidrio de laboratorio.
  • Libre de pelusas y polvo para limpiar sin dejar rayas.
  • Cada hoja mide 6 x 4 pulgadas. (15 x 10 cm)
  • Cada libro contiene 50 hojas cuidadosamente encuadernadas con cubiertas de papel grueso
Disponible en Paquete (12 libros, 600 hojas) o Caja (18 paquetes, 10 800 hojas) .
Especificaciones
Tipo papel bebedor
Dimensiones (L x An) 6 x 4 pulgadas (15 x 10 cm)
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de secado
Longitud (imperial) 6 pulg.
Longitud (métrico) 15 cm
Cantidad 10.800 hojas
Anchura (imperial) 4 pulg.
Anchura (métrico) 10 cm