Learn More
Berkshire™ Toallitas ValuSeal-LP™; ISO Clase 3
Código de producto. 15533114 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
Cantidad de embalaje:
1050 hojas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 14
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
15533114 12 x 12 in 1050 hojas/caja paquete de 14
1 options
Código de producto. 15533114 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor VSLP.1212.14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de salas limpias ISO 3 (Clase 1)
  • Fabricadas con un tejido de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • Proceso de sellado ultrasónico de bordes para reducir la contaminación por fibras
  • Resistente a la abrasión por niveles bajos de partículas y fibras y de residuos no volátiles
  • Químicamente compatible con alcohol isopropilo, acetona y otros disolventes
  • Esterilizable en autoclave a vapor
  • Lavados y envasados en una sala limpia ISO 4 (clase 10)
Información de órdenes
Peso base, 145 g/m2
†Embalaje a granel.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,48 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,48 cm
Material Punto de poliéster
Compatibilidad IPA, acetona y otros disolventes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Para el mayor nivel ISO 3 de control de contaminación en aplicaciones de procesamiento críticas
Para utilizar con (equipo) Para la limpieza de productos de dispositivos sanitarios
Cantidad de embalaje 1050 hojas/caja