Learn More
Berkshire™ Ultra-Seal™ 3000 limpiaparabrisas
Código de producto. 18874444 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
600 hojas
paquete de 800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
18874444 12 x 12 in 600 hojas
18770269 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18874444 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor US3000.1212.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1201.20€
    1049.92€ / 600 hojas
    Ahorro 151.28€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Para aplicaciones de ISO Clase 3 (Clase 1)
  • Tejido en tubo con hilo de poliéster 100% continuo de la más alta calidad, dejando solo dos bordes crudos (que luego se sellan)
  • Sin bordes sin sellar significa menos riesgo de abrasión y contaminación
  • El limpiaparabrisas duradero de dos capas ofrece entre dos y tres veces la absorción del poliéster monocapa
  • Lavado y envasado en un ISO entorno de Clase 4 (Clase 10)
Información de órdenes
Gramaje base: 134 g/ m2 (17-988-421); 177 g/ m2 (17-988-422).
Especificaciones
Tipo de producto Limpieza en sala limpia
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.48 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30.48 cm
Material Punto de poliéster
Peso base 177
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de la cámara y procesamiento de CMP
Tela 2-ply