Descripción
Los limpiaparabrisas tienen un mayor nivel de saturación para soportar el tiempo de contacto crítico de la solución necesario en las industrias reguladas.
- Mezcla no tejida hidroenredada de 55 % celulosa y 45 % poliéster
- Sin aglutinantes químicos en el material base
- Prehumedecido con una proporción constante de 70 % IPA/30 % agua DI hasta un alto nivel de saturación
- Envase resellable resistente a disolventes
- Limpiaparabrisas en configuración plegada en C para extracción única
- Certificado de Esterilidad con cada caja
- Diseñado para su uso en ISO Entornos de salas blancas estériles de clase 5 y superiores y USP < 797 > aplicaciones
- Diseñado para su uso en la limpieza húmeda de superficies críticas donde se requiere el control de disolventes inflamables y concentraciones de disolventes inflamables.
- Limpieza final de superficies o productos antes de su fabricación o envasado
- El alto nivel de saturación es ideal para eliminar residuos de limpieza y desinfección en entornos estériles.
- 23 x 23 cm (9 x 9 in)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estéril SatPax™ 670 toallitas |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22.86 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 22.86 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Compatibilidad | IPA, acetona y otros disolventes |
| Peso base | 72.1 |
| Certificaciones/conformidad | RoHS, REACH |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Mostrar más |