Learn More
Berkshire™ Estéril SatPax™ 1000 toallitas presaturadas
Código de producto. 18284589 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
18284589 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 24
1 options
Código de producto. 18284589 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor SSP100000124
Includes
Se proporciona certificado de esterilidad con cada caso.
Para uso en ISO Solicitudes de clase 5 (clase 100)
  • Fabricado con una mezcla no tejida de 55% de celulosa y 45% de poliéster que ha sido esterilizada con radiación gamma a un nivel de garantía de esterilidad de 10 -6
  • Presaturado con 70 % de alcohol isopropílico/30 % de agua desionizada para desinfección o limpieza en un solo paso
  • Un número de lote en cada paquete garantiza la calidad y trazabilidad de cada lote, así como la garantía de esterilidad.
Información de órdenes
Gramaje base: 67,6 g/ m2 . Empaquetado en bolsa flexible resellable de 30 hojas plegadas en C.
Compliance
Se han realizado pruebas de carga biológica y auditoría de dosis de esterilidad, cumpliendo con los estándares nacionales estadounidenses ANSI/ISO/AAMI.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22.86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22.86 cm
Material Poliéster Celulosa
Peso base 67.6
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Para uso en ISO Entornos de salas blancas estériles de clase 5 y superiores, limpieza final de superficies o productos antes de la fabricación o el envasado
Solución de saturación 70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sterile SatPax 1000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol