Descripción
- Altamente saturado con alcohol isopropílico de grado semiconductor y agua desionizada.
- Económico 55% celulosa/45% poliéster, no tejido
- Las bolsas pelables y resellables permiten el uso de una sola toallita y evitan la evaporación.
- Número de lote en cada bolsa para trazabilidad y responsabilidad del proceso.
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estilo plegable en C
- Tamaño: 23 x 28 cm (9 x 11 in)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | SatPax™ Toallitas 670-R |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22.86 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 22.86 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Sala blanca |
| Solución de saturación | Alcohol isopropílico y agua desionizada |