Descripción
- Fabricado con 70% rayón no tejido y 30% cáñamo manila.
- No abrasivo; diseñado para limpiar lentes delicados, ópticas y láseres.
- Funciona bien con IPA y otros disolventes
- No contienen resinas ni aglutinantes lixiviables
- 100% biodegradable
Información de órdenes
Gramaje base: 9,35 g/ m2 .
Compliance
Cumple con AA-50177, Tipo 1, Clase 1 para papel para lentes liviano.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para salas blancas |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 15.2 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Anchura (métrico) | 10.2 cm |
| Material | rayón, cáñamo de manila |
| Compatibilidad | IPA y otros disolventes |
| Peso base | 9.2 |
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensiones (L x An) | 6 x 4 in (15,2 x 10,2 cm) |
| Mostrar más |