Includes
Certificado de esterilidad con cada caja.
- Toallitas estériles de un 100 % de filamento continuo, poliéster tejido en forma de tubo y sellado en los dos extremos abiertos
- Excelente resistencia a la humedad para la limpieza general de la sala de llenado o el núcleo; funcionan bien con desinfectantes como lejías, fenoles y compuestos de amonio cuaternario
- Extremadamente absorbente para recogida de derrames en la fabricación de fármacos parenterales
- Ideal para entornos asépticos y áreas de apoyo donde se exige la exclusión microbiana
- Lavado en una sala limpia de ISO Clase 4 (Clase 10) y esterilizado con radiación gamma
Información de órdenes
Bolsa con prueba de integridad del paquete y número de lote grabado en cada paquete. Peso base: 189 g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para salas blancas |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,48 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,48 cm |
| Material | Poliéster |
| Absorbencia | Alta absorción |
| Compatibilidad | Soluciones comunes de limpieza y desinfección |
| Peso base | 181 |
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05, REACH |
| Mostrar más |