Learn More
Berkshire™ Toallitas para salas limpias Durx™ 670
BIOPHARMA
Código de producto. 15530432 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
12 x 12 in
7 x 8 in (17,7 x 25,4 cm)
Cantidad de embalaje:
1200/paq.
150/paq.
300/paq
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12000
paquete de 150
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
15530432 12 x 12 in 150/paq. paquete de 150
15777187 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 1200/paq. paquete de 12000
16824621 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 300/paq cada uno
18828580 7 x 8 in (17,7 x 25,4 cm) 300/paq -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15530432 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor DR670.1212.20
Cantidad Precio
1 45.80€ / paquete de 150
20 41.20€ / paquete de 150
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de clase ISO 5 a 8 (100 a 100000) en salas limpias
  • Fabricado con un 55 % de celulosa/45 % de poliéster mecánicamente hidroenredado; sin aglutinantes secundarios
  • Esterilizables en autoclave a vapor para su uso en zonas asépticas
  • Funcionan bien con IPA y otros disolventes.
  • Suave, altamente absorbente y duradero; limpiador de uso general
  • Baja tendencia a desprenderse partículas; bajos extractables
  • También disponibles como separadores de obleas para el apilamiento horizontal de obleas
Información de órdenes
Peso base: 67,6 g/m2
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,48 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,48 cm
Material Poliéster Celulosa
Compatibilidad Soluciones comunes de limpieza y desinfección
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 67.599999999999994
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH, USP
Color Blanco
Estructura No tejido
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Para uso en entornos de salas limpias ISO Clase 5 y superiores, limpieza y pulido de superficies en general, incluidas las ópticas
Para utilizar con (equipo) Para la industria aeroespacial, la electrónica de defensa, el procesamiento de alimentos, el ensamblaje de ordenadores y la fabricación de semiconductores, placas de circuitos, dispositivos farmacéuticos y biomédicos
Cantidad de embalaje 150/paq.