Learn More
Imino de benzofenona, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10111152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10111152 5 g Frasco de vidrio 5 g
10049041 25 g Frasco de vidrio 25 g
10593674 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10111152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368590050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013-88-3 , 123-31-9
Fórmula molecular C13H11N
Peso molecular (g/mol) 181.23
Número MDL MFCD00001760
Clave InChI SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
PubChem CID 136809
Nombre IUPAC difenilmetanimina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone imine
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -30°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 216°C (75.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2C=NH
Índice de refracción 1.6170 to 1.619
Cantidad 5 g
Beilstein 07, IV, 1365
Índice Merck 15, 1102
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L (25°C). Other solubilities: better soluble in aq. solution at lower ph values,,very soluble in diethyl ether
Estabilizante approx. 0.02% w/w hydroquinone
Viscosidad 33,4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzophenone imine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.