Learn More
Imina de benzofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453867 5 g 5 g
15463867 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30110.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181.238 g/mol
Useful in the preparation of nitrile ylide dimers.Benzophenone imine as ammonia surrogate. As intermediate material for synthesis of organic chemicals. Catalytic enantioselective alkylation of the benzophenone imine of glycine t-butyl ester using phosphazene (Schwesinger) bases and chiral quaternary ammonium salts yields either enantiomer of amino acid derivatives in excellent yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La imina de benzofenona es útil para la preparación de dímeros de iluro de nitrilo y sirve de sustituta del amoníaco. También sirve de producto intermedio en la síntesis de sustancias químicas orgánicas. La alquilación enantioselectiva catalítica de la imina de benzofenona del éster t-butílico de glicina que se produce al utilizar bases de fosfatieno (Schwesinger) y sales de amonio cuaternario quiral genera un enantiómero de derivados de aminoácidos con un rendimiento excelente.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013-88-3
Fórmula molecular C13H11N
Peso molecular (g/mol) 181.238
Número MDL MFCD00001760
Clave InChI SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
PubChem CID 136809
Nombre IUPAC difenilmetanimina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone imine
Densidad 1.08
Punto de ebullición 151°C to 153°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.618
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzophenone imine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzophenone imine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.