Learn More
Bel-Art™ Cubiertas para microscopio SP Scienceware™ Vikem™
Descripción
- Cubra los portaobjetos sobre el instrumento cuando no se esté utilizando
- Disponibles en diferentes tamaños
- Tamaños (abajo x arriba x alto): Tamaño grande: 16 x 11 x 18 in. (41 x 28 x 46 cm) y tamaño extra grande: 19 x 15 x 22 in. (46 x 38 x 59 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubierta de microscopio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16 × 11 × 18 pulg (41 × 28 × 46 cm) |
| Altura (imperial) | 18 in |
| Altura (métrico) | 46 cm |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Longitud (métrico) | 41 cm |
| Material | Vinilo transparente |
| Tamaño | L |
| Anchura (imperial) | 11 in |
| Anchura (métrico) | 28 cm |