Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96
BIOPHARMA
Código de producto. 16496939 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 μl
10 μl
20 μL
20 µl
20μL
20 μl
40 μL
50 μl
130 μl
175 μl
250μL
250 μl
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Estilo de punta:
Automatización
Longitud extendida
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
4800 PCS
paquete de 4800
paquete de 960
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) filtradas por Estilo de punta Fit for Purpose Tamaño de la unidad
16496939 250μL Sin filtro Automatización Certificado de calidad paquete de 4800
15292929 8 μl Con filtro Automatización Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
15202949 10 μl Sin filtro Automatización Estéril paquete de 4800
15212949 10 μl Sin filtro Automatización Certificado de calidad paquete de 4800
16456939 40 μL Con filtro Automatización Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
16466939 50 μl Sin filtro Automatización Estéril paquete de 4800
15105393 50 μl Sin filtro Automatización Certificado de calidad paquete de 4800
12578468 50 μl Sin filtro Automatización Certificado de calidad paquete de 4800
11861723 20 μl Con filtro Automatización Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11761273 20 μL Con filtro Automatización Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11811733 20 μl Sin filtro Automatización Estéril paquete de 4800
11741273 20 μl Sin filtro Automatización Estéril paquete de 4800
11851723 20 µl Sin filtro Automatización Certificado de calidad 4800 PCS
11751273 20μL Sin filtro Automatización Certificado de calidad paquete de 4800
11801733 130 μl Con filtro Automatización Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11791273 130 μl Con filtro Automatización Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
16476939 130 μl Con filtro Automatización Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11881723 250 μl Sin filtro Automatización Estéril paquete de 4800
11771273 250 μl Sin filtro Automatización Estéril paquete de 4800
16486939 250 μl Sin filtro Automatización Estéril paquete de 4800
11781273 250μL Sin filtro Automatización Certificado de calidad paquete de 4800
11741353 50 μl Con filtro Longitud extendida Estéril paquete de 4800
11515514 175 μl Con filtro Automatización Estéril paquete de 960
15272289 50 μl Sin filtro Automatización Certificado de calidad paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 16496939 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 919262G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00€
    448.00€ / paquete de 4800
    Ahorro 16.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 250μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 e ISO 13485
Declaraciones de limpieza Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Formato 96 puntas/rack
Estilo de punta Automatización
Envase 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Cantidad 4800 puntas
Para utilizar con (equipo) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96
Línea de productos Beckman
Fit for Purpose Certificado de calidad