Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipetas robóticas
- Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96
Código de producto. 11881723
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
| Código de producto. | Volumen (métrico) | filtradas por | Estilo de punta | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11881723 | 250 μl | Sin filtro | Automatización | Estéril | paquete de 4800 |
| 15292929 | 8 μl | Con filtro | Automatización | Estéril y preparado para PCR | paquete de 4800 |
| 15202949 | 10 μl | Sin filtro | Automatización | Estéril | paquete de 4800 |
| 15212949 | 10 μl | Sin filtro | Automatización | Certificado de calidad | paquete de 4800 |
| 16456939 | 40 μL | Con filtro | Automatización | Estéril y preparado para PCR | paquete de 4800 |
| 16466939 | 50 μl | Sin filtro | Automatización | Estéril | paquete de 4800 |
| 15105393 | 50 μl | Sin filtro | Automatización | Certificado de calidad | paquete de 4800 |
| 12578468 | 50 μl | Sin filtro | Automatización | Certificado de calidad | paquete de 4800 |
| 11861723 | 20 μl | Con filtro | Automatización | Estéril y preparado para PCR | paquete de 4800 |
| 11761273 | 20 μL | Con filtro | Automatización | Estéril y preparado para PCR | paquete de 4800 |
| 11811733 | 20 μl | Sin filtro | Automatización | Estéril | paquete de 4800 |
| 11741273 | 20 μl | Sin filtro | Automatización | Estéril | paquete de 4800 |
| 11851723 | 20 µl | Sin filtro | Automatización | Certificado de calidad | 4800 PCS |
| 11751273 | 20μL | Sin filtro | Automatización | Certificado de calidad | paquete de 4800 |
| 11801733 | 130 μl | Con filtro | Automatización | Estéril y preparado para PCR | paquete de 4800 |
| 11791273 | 130 μl | Con filtro | Automatización | Estéril y preparado para PCR | paquete de 4800 |
| 16476939 | 130 μl | Con filtro | Automatización | Estéril y preparado para PCR | paquete de 4800 |
| 11771273 | 250 μl | Sin filtro | Automatización | Estéril | paquete de 4800 |
| 16486939 | 250 μl | Sin filtro | Automatización | Estéril | paquete de 4800 |
| 11781273 | 250μL | Sin filtro | Automatización | Certificado de calidad | paquete de 4800 |
| 16496939 | 250μL | Sin filtro | Automatización | Certificado de calidad | paquete de 4800 |
| 11741353 | 50 μl | Con filtro | Longitud extendida | Estéril | paquete de 4800 |
| 11515514 | 175 μl | Con filtro | Automatización | Estéril | paquete de 960 |
| 15272289 | 50 μl | Sin filtro | Automatización | Certificado de calidad | paquete de 4800 |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28170" para aplicar la oferta.
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
- Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización |
| Envase | 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja |
| Cantidad | 4800 puntas |
| Para utilizar con (equipo) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Línea de productos | Beckman |
| Fit for Purpose | Estéril |
| Mostrar más Mostrar menos |