Learn More
R&D Systems™ ATG4D Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18614377 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18614377 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18614377 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP249525PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 84971
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Cantidad 0.1 mL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen APG4 autophagy 4 homolog D, APG4 autophagy 4 homolog D (S. cerevisiae), APG4D, APG4-D, ATG4 autophagy related 4 homolog D (S. cerevisiae), AUTL4, AUT-like 4 cysteine endopeptidase, AUT-like 4, cysteine endopeptidase, AUT-like 4, cysteine endopeptidase (S. cerevisiae), Autophagin-4, Autophagy-related cysteine endopeptidase 4, Autophagy-related protein 4 homolog D, cysteine protease ATG4D, cysteine protease involved in autophagy, EC 3.4.22, EC 3.4.22.-
Símbolo de gen ATG4D
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49525. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Categoría de investigación Autophagy
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión ATG4D